Learn More
BTX™ AgilePulse™ Système de transfection à grand volume MAX
Code produit 15407390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble pour chambre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
15407390 Câble pour chambre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15407390 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 470200N
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
AgilePulse™ Le système de transfection à grand volume MAX offre une solution d'électroporation avancée pour une transfection rapide et efficace jusqu'à 10 mL de suspension cellulaire.
Comprend un générateur de formes d'onde programmable et convivial avec brevet AgilePulse™ technologie, BTX™ chambre d'électroporation à grand volume en instance de brevet et technologie exclusive BTXPress™ Milieu de cytoporation T, optimisé pour l'électroporation à grand volume. IQ/OQ Maintenant disponible sur demande.
  • Mise à l’échelle
    • Les protocoles de transfection s'adaptent facilement aux volumes importants, des cuvettes de laboratoire standard à la transfection à grande échelle. AgilePulse™ Système MAX.
  • Efficacité maximale grâce au milieu de cytoporation
    • BTXPress™ Le milieu de cytoporation T a été utilisé avec le AgilePulse™ Le système MAX a été optimisé pour une efficacité maximale avec un certain nombre de lignées cellulaires, notamment K562, A20, HEK293 et CHO-KI.
    • Compatible avec une large gamme de transfectants, notamment l’ADN, l’ARN, le pARNi et les oligonucléotides.
    • Peut être directement dilué dans un milieu de croissance complet pour la culture cellulaire après électroporation.
  • Interface utilisateur conviviale
    • Toutes les commandes s’effectuent depuis l’écran tactile situé sur le panneau avant.
    • Les données sont rapidement récupérées par USB clé et peut être analysée pour obtenir des caractéristiques d'impulsion détaillées, notamment l'impulsion et le courant d'impulsion.
  • AgilePulse™ Avantage
    • L’efficacité de la transfection et la viabilité cellulaire sont renforcées par des formes d’onde d’impulsion électriques spécialisées et programmables. Elles sont notamment importantes pour le transfert de polynucléotides de grande taille tels que les plasmides d’ADN.
    • Le brevet AgilePulse™ Cette technologie combine une séquence unique d'impulsions courtes à haute intensité pour perméabiliser les membranes cellulaires, suivies d'impulsions longues à faible intensité pour faire pénétrer davantage les transfectants dans les cellules par électrophorèse, tout en maintenant la viabilité cellulaire.
Spécification
Format Grand volume
À utiliser avec (application) Transfection CRISPR, transfection de cellules telles que la moelle osseuse pour produire ou remplacer une protéine manquante, transfert de pARNi pour supprimer l’expression génétique, transfert génétique pour la correction permanente des gènes, capteurs de charge avec un médicament pour le transfert de médicaments, immunothérapie contre le cancer, transfection de cellules eucaryotes pour la production de protéines dans les bioréacteurs, production à grande échelle de virus déficients en réplication
À utiliser avec (équipement) BTXpress Milieu de cytoporation T ou milieu de cytoporation T4 chambre d'électroporation de grand volume
Fréquence 5 kHz à 1 Hz
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Système d’électroporation complet
Tension 50 à 1000 V
Description AgilePulse Système de transfection à grand volume MAX, complet
Affichage Écran tactile
Profondeur (impériale) 15,7 in
Profondeur (métrique) 40 cm
Hauteur (impériale) 7,9 in
Hauteur (métrique) 20 cm
Comprend AgilePulse™ Générateur MAX, support pour chambre grand volume, support de sécurité, chambre de 5 mL (2 x), milieu de cytoporation T (500 mL) et cuvettes à espacement de 4 mm
Température de fonctionnement (impériale) 50°F à 104°F
Plage de durée de l’impulsion 0,200 à 1000 ms, 0,050 à 10 ms
Température de fonctionnement (métrique) 10°C à 40°C
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) Jusqu’à 10 ml
Poids (impériale) 25 lb.
Poids (métrique) 11.3 kg
Largeur (impériale) 12,6 in
Largeur (métrique) 32 cm
Stérilité Non stérile
Type de connexion Câble pour chambre
Interface Écran tactile, pédale
Pulse Form Onde carrée