Learn More
BTX™ Socle de sécurité AgilePulse™ MAX pour boîtes plates
Description
- Le module de cuve se branche directement au générateur
- Contient une cuve
- La protection anti-rotation fixe la cuve dans le support
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Électroporation |
| À utiliser avec (équipement) | AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+ |
| Type de produit | Socles de sécurité |
| Tension | 500 à 1000 V |
| Description | AgilePulse Support de sécurité MAX pour Flatpack |
| Affichage | Écran tactile |
| Comprend | Socle de sécurité uniquement |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de connexion | Câble BNC |
| Interface | Interface utilisateur numérique |
| Afficher plus |