Learn More
BTX™ Système de transfection bipolaire AgilePulse™ Plus, complet
Code produit 16664862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble de connexion pour électrode
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
16664862 Câble de connexion pour électrode 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16664862 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 470600N
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de transfection bipolaire AgilePulse™ Plus complet permet d’effectuer des protocoles de transfection avancés avec plusieurs groupes d’impulsions, chacun avec des paramètres distincts.
  • Programmez jusqu'à 5 groupes d'impulsions avec un nombre d'impulsions, une tension, une durée d'impulsion, un intervalle et une polarité définis séparément - au sein de chaque groupe
  • Écran tactile capacitatif
Spécification
À utiliser avec (application) Transfection de cellules en suspension et adhérentes, électroporation à grand volume, production de cellules CAR-T, édition génique CRISPR, administration intradermique, intramusculaire et intratumorale, immunisation animale et recherche vaccinale
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Système de transfection bipolaire
Tension 100 à 1200 VDC
Plage de tension (mode HV) 100 à 1200 VDC
Plage de tension (mode LV) 100 à 1200 VDC
Description AgilePulse Système de transfection bipolaire PLUS, complet
Affichage Écran tactile
Type de champ Bipolaire
Comprend AgilePulse Générateur PLUS, câble de sortie haute tension de 1,5 m, adaptateurs F/F, support de sécurité à capacité étendue, milieu de cytoporation T, cuvettes à espacement de 4 mm et support à cuvettes
Longueur (impériale) 14,5 in
Longueur (métrique) 5,4 cm
Poids (impériale) 12,5 lb
Poids (métrique) 5,7 kg
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
Stérilité Non stérile
Type de connexion Câble de connexion pour électrode
Interface Écran tactile
Pulse Form Onde carrée
Compatibilité à haut débit Non
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.