Learn More
Agmatine sulfate, MedChemExpress
Description
Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Agmatine sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 2482-00-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H16N4O4S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (438.08 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O |
| Afficher plus |