Learn More
AGN-195183, MedChemExpress
Code produit 16439667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439667 5 mg
16437128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16439667 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16684
MedChemExpress AGN-195183 (IRX-5183) is a potent and selective agonist of RARα (Kd=3 nM) with improved binding selectivity relative to AGN 193836. AGN-195183 has no activity on RARβ/γ.
AGN-195183 (IRX-5183) is a potent and selective agonist of RARα (Kd=3 nM) with improved binding selectivity relative to AGN 193836. AGN-195183 has no activity on RARβ/γ.
Spécification
Nom chimique ou matériau AGN-195183
CAS 367273-07-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22ClF2NO4
Quantité 5 mg
Synonyme IRX-5183 VTP-195183 NRX-195183
Informations sur la solubilité DMSO : 11 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(F)C=C(NC(C2=C(O)C(Cl)=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)=O)C=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 437.86
Poids de la formule 437.86
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death