Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ avec manuel
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
• Recommandé pour l’amplification de l’ARN pathogène
• Une amplification cohérente des cibles d’ARN avec une spécificité et une sensibilité élevées
• Optimisé pour fonctionner avec vos amorces et sondes spécifiques à la cible
•
Contient ROX AgPath -ID™ Les réactifs RT-PCR en une étape sont configurés pour une installation de réaction rapide et simple. Les réactions sont assemblées au sein d’un même tube, limitant ainsi le risque d’erreurs de manipulation des échantillons, tout en accélérant le temps nécessaire à la configuration. Une fois cet assemblage terminé, les résultats sont disponibles dans un délai d’une heure environ. Le mélange d’enzymes 25X de RT-PCR compris dans le kit contient de la transcriptase inverse ArrayScript™ hautement efficace, de la transcriptase inverse mutante du MMLV à fort rendement d’ADNc, ainsi que de la polymérase AmpliTaq Gold™, l’ADN polymérase d’activation à chaud de choix pour l’amplification de cible spécifique. Le tampon 2X de RT-PCR a été optimisé de façon à permettre une transcription inverse solide et efficace ; le colorant de référence passive ROX™ est intégré au processus de PCR à des fins de normalisation quantitative des signaux fluorescents.
Spécification
Spécification
| Concentration | 25 X |
| Contenu et stockage | Suffisant pour 500 réactions de 25 µL, contient : • 7 ml 2 x tampon RT-PCR • 550 µl 25 x mélange d’enzymes RT-PCR • 25 ml d’eau exempte de nucléase. |
| Description | Fonctionne sur toutes les plateformes AB, mais est optimisé pour la plateforme 7500. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-PCR, qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 |
| Afficher plus |