Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out AH-629 (36 ml)
Code produit 12131690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 36 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12131690 6 x 36 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12131690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 54284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28355.00€
    27200.00€ / 1 pièces
    Économisez 1155.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Obtenez des isolements de particules grand volume grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36 ml.
Caractéristiques :
  • Rotor swing-out en aluminium
  • Capacité maximale : 6 × 36 ml (0,21 L)
  • Vitesse/FCR max. : 29 000 tr/min/151 243 x g
  • Facteur K : 242
  • Angle : 90°
Informations de commande :
Nacelles (six) de 17 ml (52030), système de scellage UltraCrimp/ClearCrimp (03920), jauge à sertir de rechange (03919), bouchons et capuchons supplémentaires (03047), outil de retrait de tube (12826), portoirs pour tubes (deux) (03539) à commander séparément. Consultez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Gamme de centrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolements de particules virales et subcellulaires grand volume, culottage d’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor swing-out AH-629 (36 ml)
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 36 mL
FCR max. 151 243 x g
Vitesse max. 29 000 tr/min
Rayon (métrique) 161 mm
Rayon (métrique) Min. 72,1 mm
Facteur K 242
Longueur max. du tube 89 mm
Diamètre max. du tube 25 mm
Poids net 6,4 kg (14,1 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 90°
Moy. RCF 109 487 x g
FCR min. 67 731 x g