Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes AH-650
Code produit 12151690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12151690 6 x 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12151690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 54294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27420.00€
    26300.00€ / 1 pièces
    Économisez 1120.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Traitez vos échantillons de manière efficace grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml.
Spécifications
  • Rotor à godet oscillant en aluminium
  • Capacité : 6 × 5 ml (0,03L)
  • Vitesse max./FCR : 50,000 tr/min/296,005 xg
  • Facteur K : 53
  • Angle : 90°
Informations de commande :
Système de scellage UltraCrimp/ClearCrimp (03920), jauge à sertir de rechange (03919), bouchons et capuchons UltraCrimp (03044), outil de retrait de tube (12826), portoirs pour tubes UltraCrimp (03730) à commander séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuse sur pieds
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series
Recommandés pour :
Taux d’isolation zonale des protéines et de l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à nacelles oscillantes AH-650
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 5 mL
FCR max. 296,005 ×g
Vitesse max. 50 000 tr/min
Rayon (métrique) 106 mm
Rayon (métrique) Min. 62,8 mm
Facteur K 53
Longueur max. du tube 51 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 3 kg (6,6 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 90°
Moy. RCF 235,687 ×g
FCR min. 175,369 ×g