missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHLSTROM Ahlstrom Égouttoir

Code produit 31703050
Change view
Click to view available options
Array:
1 x 12
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array unitSize
31703050 1 x 12 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31703050 Fournisseur AHLSTROM Code fournisseur 80 CDR_001

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour sécher à l'air libre votre Ahlstrom Fiches de collection de spécimens.

  • Pour laisser votre Ahlstrom Les cartes de prélèvement sèchent naturellement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Couleur Violet / naturel
Capacité Fiche de prélèvement d'échantillon
Matériau En bois
Positions 12
Forme Vertical
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Type de produit Égouttoir
Étagères 12
Hauteur (métrique) 220 mm
Array 1 x 12
Largeur (métrique) 90 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.