Learn More
AI-10-49, MedChemExpress
Code produit 16493546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493546 25 mg
16453217 50 mg
16449727 5 mg
16447198 10 mg
16407186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493546 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16786
MedChemExpress AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
Spécification
Nom chimique ou matériau AI-10-49
CAS 1256094-72-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H22F6N6O5
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.47 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C2N=C(C3=NC=C(OCCOCCOC4=CN=C(C5=NC6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6N5)C=C4)C=C3)NC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 660.52
Poids de la formule 660.52
Pourcentage de pureté 97.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death