Learn More
AICAR phosphate, MedChemExpress
Description
AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AICAR phosphate |
| CAS | 681006-28-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H17N4O9P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 356.23 |
| Afficher plus |