missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AICAR phosphate, MedChemExpress

Code produit 16451837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451837 50 mg
16496176 100 mg
16451666 500 mg
16401086 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16451837 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13417A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

Spécification

Nom chimique ou matériau AICAR phosphate
CAS 681006-28-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H17N4O9P
Quantité 50 mg
Synonyme Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 356.23
Poids de la formule 356.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.