Description
AIM V (research grade) is a medium designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells.
Contient de la L-glutamine, du sulfate de streptomycine à 50 μg / ml et du sulfate de gentamicine à 10 μg / ml.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, HSA |
| Gamme de produits | AIM V |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Antibiotiques inclus | Sulfate de streptomycine, gentamicine |
| Pureté ou qualité | Niveau de recherche |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Afficher plus |