Learn More
Gibco™ Milieu AIM V™, liquide (niveau de recherche)
Code produit 11590416 Tous les produits Gibco Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Unit Size:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11590416 500 mL 500mL
10297582 1 000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11590416 Supplier Gibco™ Supplier No. 12055091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    204.65€ / 500mL
    Économisez 26.35€
    11% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Milieu AIM V™, liquide (niveau de recherche)
AIM V (research grade) is a medium designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells.
Contient de la L-glutamine, du sulfate de streptomycine à 50 μg / ml et du sulfate de gentamicine à 10 μg / ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, HSA
Gamme de produits AIM V
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Antibiotiques inclus Sulfate de streptomycine, gentamicine
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères