Learn More
Gibco™ Milieu AIM V™ (qualité recherche), supplément AlbuMAX™
Code produit 11584416 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584416 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584416 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31035025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu AIM V™ (qualité recherche), supplément AlbuMAX™
Contient le supplément AlbuMAX™ (albumine sérique bovine) substitué à l’albumine sérique humaine. Contient de la L-glutamine, du sulfate de streptomycine à 50 μg / ml et du sulfate de gentamicine à 10 μg / ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes
Forme Liquide
Type de produit Milieu AIM V™
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, AlbuMAX
Gamme de produits AIM V
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Antibiotiques inclus Sulfate de streptomycine, gentamicine
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères