Learn More
Grant Instruments™ Recirculateur-nettoyeur d’air, 1 lampe
Code produit 17755149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Prise EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17755149 Prise EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17755149 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur UVRM EU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Facile à utiliser, le recirculateur-nettoyeur UV est idéal pour la désinfection de l’air dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche et les cliniques. Le recirculateur-nettoyeur d’air UV comprend 1 lampe UV germicide, une unité de ventilation équipée de filtres à poussière et une unité de contrôle confinée dans une chambre de circulation.
  • Protection complète de l’utilisateur contre la lumière UV directe
  • Fonctionnement simple
  • Fixation pratique sur les murs ou montage sur un trépied amovible (en option)
  • Construction compacte et robuste pour une utilisation quotidienne
  • Simple à utiliser avec un interrupteur marche/arrêt
  • Témoin de fonctionnement de la lampe UV – S’éteint lorsque la lampe doit être remplacée
Applications :
Hôpitaux (services ambulatoires, salles d’opération, salles d’urgence, salles d’accouchement, etc.), jardins d’enfants, laboratoires de recherche, cliniques vétérinaires, écoles, bureaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Filter Efficiency 18 mW/cm2/s, 14 m3/h
Comprend 1 lampe
Montage UVR-S
Type de produit Recirculateur-nettoyeur UV