Learn More
Grant Instruments™ Recirculateur-nettoyeur d’air, 1 lampe
Description
- Protection complète de l’utilisateur contre la lumière UV directe
- Fonctionnement simple
- Fixation pratique sur les murs ou montage sur un trépied amovible (en option)
- Construction compacte et robuste pour une utilisation quotidienne
- Simple à utiliser avec un interrupteur marche/arrêt
- Témoin de fonctionnement de la lampe UV – S’éteint lorsque la lampe doit être remplacée
Applications :
Hôpitaux (services ambulatoires, salles d’opération, salles d’urgence, salles d’accouchement, etc.), jardins d’enfants, laboratoires de recherche, cliniques vétérinaires, écoles, bureaux.
Spécification
Spécification
| Filter Efficiency | 18 mW/cm2/s, 14 m3/h |
| Comprend | 1 lampe |
| Montage | UVR-S |
| Type de produit | Recirculateur-nettoyeur UV |