Learn More
Sherwood Scientific™ Compresseur d’air
Code produit 12941811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
240V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
12941811 240V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12941811 Fournisseur Sherwood Scientific™ Code fournisseur 85501001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00€
    2194.75€ / 1 pièces
    Économisez 790.25€
    26% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.