Learn More
Jenway™ Compresseur d’air 535 001
Code produit 11405069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11405069 230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11405069 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 1265598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.00€
    852.92€ / 1 pièces
    Économisez 96.08€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compresseur d’air adapté pour faire fonctionner un photomètre de flamme Jenway™. Le compresseur d’air 535001 Jenway™ est l’un des nombreux accessoires et consommables nécessaires pour compléter un ensemble de photomètre de flamme Jenway™.
  • À utiliser avec le photomètre à flamme Jenway™.
  • 220 V/50 Hz
Spécification
Tension 230V
Fréquence 50Hz
Type Compresseur d’air