Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 65 mm
Code produit 11812430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
10 l/min
100°ml/min.
104°ml/min.
1946°ml/min.
1 000°ml/min.
2 l/min
2,5 l/min
2000°ml/min.
24,6 l/min
250°ml/min.
299°ml/min.
4 l/min
40 l/min
4922°ml/min.
5 l/min
50°ml/min.
500°ml/min.
5000°ml/min.
6°ml/min.
62 l/min
75°ml/min.
986°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
11812430 50°ml/min. 1 pièce
11852450 2000°ml/min. 1 pièce
11872450 10 l/min 1 pièce
11802320 4922°ml/min. 1 pièce
11872310 2 l/min 1 pièce
11882310 4 l/min 1 pièce
11862450 5 l/min 1 pièce
11802300 104°ml/min. 1 pièce
11872430 100°ml/min. 1 pièce
11862310 2,5 l/min 1 pièce
11832440 250°ml/min. 1 pièce
11862290 6°ml/min. 1 pièce
11832310 986°ml/min. -
11842310 1946°ml/min. 1 pièce
11822450 1 000°ml/min. 1 pièce
11852330 24,6 l/min 1 pièce
11842430 75°ml/min. 1 pièce
11892450 40 l/min 1 pièce
11882330 62 l/min -
11812300 299°ml/min. -
11768328 5000°ml/min. 1 pièce
11812450 500°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 11812430 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT03201STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    46.92€ / 1 pièces
    Économisez 17.13€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’air
Largeur (métrique) 65 mm
Débit d’air 50°ml/min.