Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 150 mm
Code produit 11778308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
1,25 l/min
10 l/min
100°ml/min.
1093°ml/min.
143°ml/min.
1637°ml/min.
19°ml/min.
2,5 l/min
200°ml/min.
23 l/min
25°ml/min.
264°ml/min.
30 l/min
300°ml/min.
374°ml/min.
42 l/min
49°ml/min.
50°ml/min.
500°ml/min.
5188°ml/min.
70°ml/min.
75°ml/min.
8505°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
11778308 75°ml/min. 1 pièce
11778348 264°ml/min. 1 pièce
11738348 49°ml/min. 1 pièce
11758328 2,5 l/min 1 pièce
11788318 300°ml/min. 1 pièce
11768308 50°ml/min. -
11718348 19°ml/min. 1 pièce
11778318 100°ml/min. 1 pièce
11748348 143°ml/min. 1 pièce
11778328 10 l/min 1 pièce
11753199 25°ml/min. 1 pièce
11748368 70°ml/min. 1 pièce
11763199 200°ml/min. 1 pièce
11788258 374°ml/min. 1 pièce
11748328 1,25 l/min 1 pièce
11773199 500°ml/min. 1 pièce
11788328 23 l/min 1 pièce
11798278 1093°ml/min. 1 pièce
11718368 1637°ml/min. 1 pièce
11708368 8505°ml/min. 1 pièce
11728288 5188°ml/min. 1 pièce
11733199 42 l/min 1 pièce
11738288 30 l/min -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 11778308 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT04206CAVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.95€
    75.48€ / 1 pièces
    Économisez 28.47€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’air
Largeur (métrique) 150 mm
Débit d’air 75°ml/min.