Learn More
Draeger™ Kit de tubes à flux d’air
Code produit 10747674
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
CVCA et industries minières
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10747674 CVCA et industries minières 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747674 Fournisseur Draeger™ Code fournisseur CH00216
 Article restreint
En stock
Pour une utilisation dans les industries de CVCA et d’exploitation minière.
  • Le réactif à l’intérieur du tube de fumée produit un panache d’aérosols visible lorsqu’il est en contact avec l’humidité atmosphérique
  • L’appui sur la poire pousse l’air dans le tube et propulser la fumée dans l’air ambiant
Spécification
Type Kit de tubes à flux d’air
À utiliser avec (application) CVCA et industries minières
compliance-icons
Identifiant produit
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans correctement et à recycler.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%