Learn More
Tork Recharge de désodorisant pour système A1
Product Code. 30243775 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Scent:
Agrumes
Variety Pack
Unit Size:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Scent Unit Size
30243775 Agrumes 12 pièces
30243874 Variety Pack 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30243775 Supplier Tork Supplier No. 236050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contrôlez efficacement et rapidement les odeurs dans vos toilettes grâce à Tork Spray désodorisant pour l'air.
  • Aménagement flexible adapté à différents types de toilettes
  • Un parfum d'agrumes frais pour une impression de propreté
Parfums disponibles :
  • Agrumes
  • Assortiment varié comprenant des agrumes, des fruits et des fleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Remplissage de désinfecteur d’air
Color-coded Non
Forme Pulvérisateur
Scent Agrumes
Couleur Transparent
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 12/Pk.
Volume (métrique) 75 mL
Alternate Part Number 7322540030082
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H222-Aérosol extrêmement inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
  • P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.