Description
- Aménagement flexible adapté à différents types de toilettes
- Un parfum d'agrumes frais pour une impression de propreté
Parfums disponibles :
- Agrumes
- Assortiment varié comprenant des agrumes, des fruits et des fleurs.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Remplissage de désinfecteur d’air |
| Color-coded | Non |
| Forme | Pulvérisateur |
| Scent | Variety Pack |
| Couleur | Transparent |
| Conditionnement | Boîte métallique |
| Quantité | 12/Pk. |
| Volume (métrique) | 75 mL |
| Alternate Part Number | 7322540233568 |