Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Papier hygiénique conditionné en vrac Hostess™ 32
Description
- Feuilles à 2 épaisseurs
- Papier toilette plié 100 % recyclé
- Associe la qualité au caractère pratique et à l’économie
- Entièrement biodégradable réduisant le risque de toilettes bloquées
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier hygiénique |
| Longueur (impériale) | 7,3 in |
| Longueur (métrique) | 18,6 cm |
| Largeur (impériale) | 4,3 in |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 in) |
| À utiliser avec (application) | Toilettes à forte fréquentation |
| Quantité d’emballage | 32 paquets x 250 feuilles |
| Afficher plus |