Learn More
Aalborg™ Débitmètre de masse d’air
Code produit 11713479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
0 à 100 ml/min
0 à 10 l/min
0 à 20 ml/min
0 à 50 ml/min
0 à 500 ml/min
De 0 à 1 LPM
De 0 à 2 LPM
De 0 à 5 LPM
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
11713479 0 à 20 ml/min 1 pièce
11717839 0 à 100 ml/min 1 pièce
11747829 0 à 50 ml/min 1 pièce
11822280 0 à 500 ml/min 1 pièce
11872170 De 0 à 1 LPM 1 pièce
11832220 De 0 à 2 LPM -
11892170 0 à 10 l/min 1 pièce
11882170 De 0 à 5 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11713479 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur GFC17AVAL6C0/3AB02SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1323.00€
    959.82€ / 1 pièces
    Économisez 363.18€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Débitmètre massique gaz sortie analogique
• Débit 0 à 1000L/min
• Précision ±1,5% PE
• Port RS232 en option
• Affichage numérique LCD 13mm pivotant 90°
• Instrument analogique pouvant être complété en option par un totalisateur 1191-4218 procurant également une sortie numérique des valeurs pour connexion à un ordinateur
• Régulateur massique GFC
• Mesure, affiche et régule le débit
• Vanne de régulation motorisée pilotable par:
• Potentiomètre à l'aide d'un tournevis
• Signal 4-20 mA ou 0-5 Vcc, prévoir câble 72868
• PC, prévoir 74610 + 72877
• Régulateur air
• Inclus avec certificat d'étalonnage 4 points rattaché NIST
Spécification
Type Débitmètre massique
Précision ± 5 %, ± 1,5 %
Débit d’air 0 à 20 ml/min
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage NIST
Détails du bloc d’alimentation 12 V à 200 mA max
Balance Pleine échelle
Température (métrique) 5°C à 50°C