Läs mer
Läs mer
Aalborg™ Débitmètre de masse d’air
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Débitmètre massique |
| Précision | ± 5 %, ± 1,5 % |
| Débit d’air | De 0 à 5 LPM |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage NIST |
| Détails du bloc d’alimentation | 12 V à 200 mA max |
| Balance | Pleine échelle |
| Température (métrique) | 5°C à 50°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?