Läs mer
Aalborg™ Débitmètre de masse d’air
Produktkod. 11882170
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Débit d’air:
0 à 100 ml/min
0 à 10 l/min
0 à 20 ml/min
0 à 50 ml/min
0 à 500 ml/min
De 0 à 1 LPM
De 0 à 2 LPM
De 0 à 5 LPM
Förpackningsstorlek:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Débit d’air Förpackningsstorlek
11882170 De 0 à 5 LPM 1 pièce
11713479 0 à 20 ml/min 1 pièce
11717839 0 à 100 ml/min 1 pièce
11747829 0 à 50 ml/min 1 pièce
11822280 0 à 500 ml/min 1 pièce
11872170 De 0 à 1 LPM 1 pièce
11832220 De 0 à 2 LPM -
11892170 0 à 10 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11882170 Leverantör Aalborg™ Leverantörsnummer GFM17AVAL6A0/3AB09SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.45€
    663.00€ / 1 pièces
    Économisez 249.45€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Type Débitmètre massique
Précision ± 5 %, ± 1,5 %
Débit d’air De 0 à 5 LPM
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage NIST
Détails du bloc d’alimentation 12 V à 200 mA max
Balance Pleine échelle
Température (métrique) 5°C à 50°C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.