Learn More
Cole-Parmer™ Pompe en PP à double membrane à air comprimé
Code produit 15223295 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
17,78 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
15223295 17,78 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15223295 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7400070
Expédition estimée: 27-01-2027
Manipule en toute sécurité les fluides et les boues abrasifs.— idéal pour les matériaux à haute viscosité et sensibles au cisaillement
  • Le moteur à air comprimé élimine les problèmes d’étincelles associés aux pompes électriques
  • La conception à boulons de la pompe facilite l’accès à la tête de pompe pour la maintenance et préserve le joint après une maintenance répétée
  • Les pompes non métalliques conviennent parfaitement aux liquides très corrosifs intermittents / sur demande, aux liquides abrasifs et aux solides en suspension
  • Le silencieux encapsulé offre amortit très bien le son
  • Ces pompes peuvent transférer des liquides à haute viscosité tels que la peinture, les boues et les eaux usées. Cependant, le débit et la pression dépendent de l’application.
Spécification
Débit 15,1 l/min
Hauteur totale (métrique) 19,84 cm
Longueur totale (métrique) 17,78 cm
Applications Pompe à double diaphragme pneumatique en PP, Santoprene ; 4 GPM
Température (métrique) Max 66°C
Largeur totale (métrique) 13,97 cm
Matériau PP, santoprène