Learn More
Asecos™ Purificateur d’air PURIFIAIR.488
Code produit 17210197 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Filtre de rechange
Purificateur d’air
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
17210197 Filtre de rechange 1 pièce
17200197 Purificateur d’air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17210197 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 39323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.89€
    168.00€ / 1 pièces
    Économisez 61.89€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le purificateur d’air PURIFIAIR.488 réduit les niveaux de polluants intérieurs grâce à un système de filtration multicomposants.
  • Asecos PURIFIAIR.488 peut être utilisé pour réduire les niveaux de polluants dans les atmosphères intérieures
    • Élimine les spores de moisissures, le pollen et les allergènes
    • Élimine les germes et les bactéries et les neutralise
    • Filtre en continu les particules de poussière fine
    • Élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs des atmosphères intérieures
    • Le capteur PM2,5 intégré et l’affichage couleur permettent aux utilisateurs d’identifier et de lire rapidement la concentration de particules dans l’atmosphère intérieure en quatre niveaux, allant du vert (faible) au rouge (élevé)
  • 1 dispositif gère un débit volumétrique pouvant atteindre 488 m3/h et est conçu pour un volume d’environ 80 m3 pièces (correspondant à une surface de 32 m2 ; à une hauteur de pièce de 2,5 m)
    • Un plus grand nombre d’appareils devrait être utilisé dans les grandes salles
    • L’air frais doit être fourni aux salles par ventilation naturelle ou technique
    • Les purificateurs d’air ne doivent pas être considérés comme un substitut à une source d’air frais
    • Les résultats sont efficaces dans le temps uniquement si le filtre est remplacé régulièrement selon l’écran électronique
    • Les grands ensembles de filtration assurent une longue durée de vie
    • Les faibles besoins énergétiques entraînent des coûts d’utilisation faibles
    • Humidification intégrée pour un climat intérieur sain et confortable
Spécification
Type de filtre Préfiltre, filtre de catalyse à froid, filtre à charbon actif, filtre à particules hautes performances
À utiliser avec (équipement) AIRPURIFIAIR.488
Poids (métrique) 1,519 kg
Hauteur (métrique) 83 mm
Profondeur (métrique) 559 mm
Largeur (métrique) 426 mm
Type de produit Filtre de rechange