Learn More
Erlab Capteur de qualité de l'air Halo Sense
Code produit 30245767 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
COV
Multicapteurs
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30245767 COV 1 pièce
30245754 Multicapteurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245767 Fournisseur Erlab Code fournisseur AS016
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce capteur de qualité de l'air connecté Halo Sense surveille la qualité de l'air dans vos espaces et suit la qualité de l'air que vous respirez. En cas de détection de pollution, ils alertent immédiatement l'utilisateur par des signaux lumineux et sonores.
Ce capteur de qualité d’air connecté Halo Sense surveille la qualité de l’air dans vos espaces et suit la qualité de l’air que vous respirez. En cas de détection de dégradation, ils alertent immédiatement l’utilisateur par le biais de signaux légers et sonores.
  • Tension / fréquence 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consommation d'énergie : 10 W
  • Boîtier : plastique léger et durable
  • Capteur de détection : Semiconducteur
  • Poids 1 kg - 2,2 lb.
  • Niveaux de sensibilité : 5
  • Capteur de particules
  • Équipé d'un plateau tournant amovible permettant une installation au mur, sur un banc ou au plafond.
  • Sortie de tension 3,3 V CC : 1 permanent pour indicateur d’alarme (3,3 V)
  • Câble RJ45 Longueur : 3 m
  • Couverture de 14 à 40 m²
  • Interface de communication : Communication simple par système de pulsation LED / avertissement sonore (désactivable)
  • eGuard application : Application de contrôle et de surveillance à distance
  • connexion réseau
Spécification
Substances à analyser détectables COV
À utiliser avec (équipement) Espaces divers
Type de produit Sistema de monitoreo del aire
Temps de réponse 20 segundos (tiempo de retraso de 10 segundos)
Comprend COV
Tension 110/230 V