Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneur d’air
Code produit 13236219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Échantillonneur d’air (tête en acier inoxydable de 90 mm prête)
Échantillonneur d’air (tête en aluminium de 90 mm prête à l’emploi)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
13236219 Échantillonneur d’air (tête en acier inoxydable de 90 mm prête) 1 pièce
11493959 Échantillonneur d’air (tête en aluminium de 90 mm prête à l’emploi) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13236219 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EM0100S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Surveillez la qualité de l’air microbiologique dans des environnements de traitement pharmaceutiques et alimentaires contrôlés grâce à cet échantillonneur d’air.
Surveillez la qualité de l’air microbiologique dans des environnements pharmaceutiques et alimentaires grâce à l’échantillonneur d’air Thermo Scientific™ Oxoid™. Cet échantillonneur d’air robuste et à haute spécification utilise une technologie d’impact éprouvée pour assurer la fiabilité des applications d’assurance qualité et de contrôle des infections.
Atteignez le niveau supérieur de confiance pour la salle blanche avec l’échantillonneur d’air.
  • Facile à utiliser : le clavier simple facilite la navigation dans les menus, avec toutes les informations d’échantillonnage clairement affichées sur un écran alphanumérique. L’unité est suffisamment légère pour être maintenue pendant l’échantillonnage ou peut être montée sur trépied et contrôlée soit à l’unité, soit à l’aide d’une télécommande infrarouge (disponible séparément).
  • Flexible : l’échantillonneur dispose de fonctions fixes et définies par l’utilisateur qui offrent des volumes d’échantillonnage flexibles, des options de démarrage différé, d’exécution multiple et d’intervalle de temps. Le système est facilement converti de la tête d’échantillonnage de 90 mm standard pour s’adapter aux plaques de contact de 55 mm. Divers accessoires sont disponibles pour différentes applications, notamment les têtes en acier inox, les trépieds, les plaques de paroi / base et les boîtes de transport.
  • Efficacité de la collecte : le travail de validation selon BS EN ISO 14698-1:2003 Annexe B, effectué par un laboratoire indépendant, a montré que l’échantillonneur d’air a une efficacité physique de 100 % pour les particules de tailles comprises entre 0,8 et 19,0 microns.
  • Traitement des données : Chaque cycle d’échantillonnage génère un enregistrement unique qui est stocké dans l’unité (peut contenir jusqu’à 98 enregistrements). Les données sont facilement accessibles et lues sur l’écran alphanumérique ou peuvent être imprimées via un câble d’imprimante standard. Le logiciel Oxoid Air Sampler permet également de télécharger des données sur un ordinateur pour la création de rapports et l’analyse des tendances.
  • Étalonnage : l’instrument est fourni avec un certificat d’étalonnage traçable, valable pendant douze mois. Il n’est pas nécessaire de procéder à un étalonnage supplémentaire entre les changements de tête d’échantillonnage. Un réétalonnage régulier est disponible.
  • Entretien et assistance technique : l’instrument est livré avec une garantie fabricant de douze mois. Le fabricant assure l’entretien, l’étalonnage et l’assistance technique complète.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Échantillonneur d’air (tête en acier inoxydable de 90 mm prête)
Débit d’air 100 l/min
Poids (métrique) 1750 g
Structure
Tête d’échantillonnage : aluminium ou acier inox.
Ventilateur : résine plastique antistatique.
Boîtier : résine de polyuréthane.
Batterie Rechargeable Ni/MH (sans effet de mémoire). La charge de la batterie ne prend que 4 heures. Après la charge, la batterie dure jusqu’à 7 heures.
Comprend Unité d’échantillonneur d’air, chargeur de batterie, certificat d’étalonnage traçable, documentation
Vitesse d’impact < 20 m/s