Learn More
Syngene™ Hotte 600 Airclean
Code produit 16584331 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 po
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
16584331 32 po 1 pièce
16554341 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 16584331 missing translation for 'mfr' Syngene™ missing translation for 'supplierNo' SYN32DBCE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Airclean boîte à air mort de 600 équipée d'une UVTect Contrôleur.
  • Avec contrôleur UVTect
  • Le prix comprend les lampes fluorescentes, les lampes UV, l’étagère UV avec porte-pipette et la trappe de glissement
Specifications
Type de produit Hotte
Certifications/Conformité Approuvé normes UL, CSA et CE
Comprend Contrôleur UV
Tension 220 V
Largeur (impériale) 32 po
Largeur (métrique) 81,28 cm