Description
- Version haute
- Avec contrôleur à microprocesseur UVTect
- Fournit un flux d’air laminaire vertical de classe 100 et une lumière UV temporisée pour la stérilisation
- Comprend un filtre HEPA, un préfiltre initial, une lumière fluorescente, une étagère UV avec support de pipette, un interrupteur de sécurité et une trappe à glissement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Station de travail haute |
| Certifications/Conformité | Approuvé aux normes UL, CSA et CE |
| Comprend | Contrôleur UV |
| Tension | 220 V |
| Largeur (impériale) | 32 po |
| Largeur (métrique) | 81,28 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?