Learn More
Syngene™ Station de travail haute Airclean 600 PCR
Code produit 16564341 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 po
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
16564341 48 in 1 pièce
16524341 32 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16564341 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN48PWTLFE
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Station de travail PCR 600 Airclean haute avec contrôleur à microprocesseur UVTect et flux d’air laminaire vertical.
  • Version haute
  • Avec contrôleur à microprocesseur UVTect
  • Fournit un flux d’air laminaire vertical de classe 100 et une lumière UV temporisée pour la stérilisation
  • Comprend un filtre HEPA, un préfiltre initial, une lumière fluorescente, une étagère UV avec support de pipette, un interrupteur de sécurité et une trappe à glissement
Spécification
Type de produit Station de travail haute
Certifications/Conformité Approuvé aux normes UL, CSA et CE
Comprend Contrôleur UV
Tension 220 V
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,92 cm