Learn More
Syngene™ AirClean™ Armoire de sécurité biologique de classe 1 série AC600
Tous les produits Syngene ProduitsDescription
La station de travail UPUV série AC600 est conçue pour manipuler les échantillons biologiques et ouvrir de petits emballages en toute sécurité. La station de travail UPUV protège l’opérateur contre l’exposition aux agents pathogènes en suspension dans l’air et fournit une lumière UV-C pour la décontamination des matériaux et de la zone de travail. La station de travail UPUV utilise la technologie HEPA éprouvée pour la capture des toxines potentiellement dangereuses. Toutes les stations de travail UPUV sont testées et certifiées avec un aérosol de 0,2 à 0,5 micron, puis analysées pour dérivation. Les unités conservent les résultats de la certification en vue d’une vérification ultérieure. La chambre principale de chaque station de travail UPUV série AC600 est fabriquée en polycarbonate durable qui offre une visibilité complète à 360 degrés. Les châssis superposés, qui constituent une caractéristique de sécurité essentielle, empêchent toute fuite de contamination en suspension dans l’air de la station de travail en cas de découverte d’une substance inconnue. La construction en polycarbonate constitue une barrière naturelle contre les rayons UV-C utilisés pour décontaminer la station de travail.
Caractéristiques de sécurité uniques- Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
- La conception en polycarbonate et en polypropylène permet de réfléchir l’énergie UV
- L’interrupteur de châssis automatique désactive les ventilateurs lors de la fermeture du châssis, maintenant ainsi une barrière d’air
- L’interrupteur de sécurité du châssis éteint automatiquement la lumière UV et active le ventilateur lorsque le châssis est relevé
- Livrée entièrement assemblée
- Châssis en polycarbonate superposés pour éviter toute exposition aux rayons UV
- Les filtres et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques dans ces zones sensibles
- L’alarme de débit d’air faible avertit l’utilisateur de manière visuelle et audible
- Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
- Aucun conduit nécessaire Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V Coque transparente en polycarbonate pour 360° visibilité UVTect™ Contrôleur à microprocesseur Lampes à UV et fluorescentes Conception en plastique transparent : aucun joint ou espace vide au niveau de la structure Minuteur de laboratoire Minuteur numérique pour lumière UV de 1 seconde à 59 minutes Orifice d’accès pour cordons électriques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poste de sécurité microbiologique |
| Comprend | Contrôleur de sécurité AirSafe™, filtre HEPA |
| Largeur (impériale) | 32 in |
| Largeur (métrique) | 81 cm |
| Tension | 220 V |