Learn More
Syngene™ Station de travail pour produits chimiques sans conduit AirClean™ série AC600 avec contrôleur de sécurité automatique AirSafe™
Code produit 17795894 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Étalon
Version haute, grille à filtre double
Version haute, grille à filtre unique
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Largeur (impériale) Conditionnement
17795894 Étalon 32 in 1 pièce
17705904 Version haute, grille à filtre double 32 in 1 pièce
17715904 Version haute, grille à filtre unique 32 in 1 pièce
17755904 Étalon 48 in 1 pièce
17775904 Version haute, grille à filtre double 48 in 1 pièce
17785904 Version haute, grille à filtre unique 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17795894 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYNAC632A220E
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La station de travail pour produits chimiques sans conduit série AC600 AirClean™ est un produit qui permet de protéger les utilisateurs contre les vapeurs, les gaz, les fumées et les particules toxiques, et ce à moindre coût. Plus petites et plus mobiles que les hottes filtrantes sans conduit standard, elles sont idéales pour les applications à faible volume avec des substances chimiques connues.
La station de travail pour produits chimiques sans conduits série AC600 est un produit qui permet de protéger les utilisateurs finaux contre les vapeurs, les gaz, les fumées et les particules toxiques, et ce à moindre coût. Plus petites et plus mobiles que les hottes filtrantes sans conduit standard, les stations de travail pour produits chimiques sans conduit série AC600 sont la solution idéale pour les applications à faible volume avec des substances chimiques connues. Ces produits sont équipés de série des mêmes dispositifs de sécurité et technologies de pointe que les modèles plus grands. AirClean™ Hottes sans conduit : Filtration au charbon actif en phase gazeuse, détection des gaz en temps réel et contrôle et surveillance constants du flux d'air.
Propriétés standard
  • AirSafe™ Contrôleur de sécurité automatique
  • Base intégrale avec rebord anti-déversement profond
  • Aucun conduit nécessaire
  • Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
  • Coque transparente en polycarbonate pour 360° visibilité
  • Fonctionnement extrêmement silencieux < 49 dB(A)
  • Disponible en version standard ou version haute
  • Surveillance continue de la vitesse frontale de la hotte d’aspiration avec contrôle variable du débit d’air selon la valeur prédéfinie par l’utilisateur
  • Minuteur de laboratoire
  • Caractéristiques de sécurité uniques
  • Filtration au charbon lié en phase gazeuse
  • Testé conformément aux normes UL61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1
  • Le ventilateur sans balai et sans étincelles est équipé d’un post-filtre
  • La base profonde retient efficacement les déversements accidentels
  • Les filtres et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques dans ces zones sensibles
  • L’alarme de débit d’air avertit l’utilisateur de manière visuelle et audible
  • Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
  • Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
  • Livrée entièrement assemblée
  • Détection électronique de gaz pour la surveillance en temps réel des filtres en phase gazeuse
Spécification
Type de produit Station de travail pour produits chimiques
Certifications/Conformité UL61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1, EN 61326-1
Profondeur (impériale) 25 in
Profondeur (impériale) intérieure 23 in
Profondeur (métrique) 635 mm
Profondeur (métrique) intérieure 584 mm
Hauteur (impériale) 30 in
Hauteur (impériale) intérieure 19 in
Hauteur (métrique) 762 mm
Hauteur (métrique) intérieure 483 mm
Comprend Contrôleur de sécurité automatique AirSafe™
Modèle Étalon
Niveau sonore <49 dBA
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (impériale) intérieure 31 in
Largeur (métrique) 813 mm
Largeur (métrique) intérieure 787 mm