Learn More
Syngene™ Station de travail à flux laminaire vertical AirClean™ série AC600 ISO5 / classe 100 avec contrôleur à microprocesseur UVTect™
Shop All Syngene ProductsDescription
Les stations de travail à flux laminaire vertical série AC600 AirClean™ Systems sont idéales pour les applications non dangereuses nécessitant une zone de travail propre. Ces stations de travail compactes et légères fournissent de l’air de classe ISO 5 à pression positive à travers la chambre et l’ouverture du châssis, évitant ainsi que des particules en suspension n’entrent en contact avec des applications sensibles. Grâce à leur faible encombrement et à leur facilité d’installation (branchez simplement le cordon d’alimentation), les stations de travail à flux laminaire vertical série AC600 constituent un excellent choix pour les zones ‘propres mobiles’ au sein de votre établissement.
Caractéristiques standard- Aucun conduit nécessaire
- Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
- Coque en polycarbonate transparent pour une visibilité à 360°
- Disponible en version standard ou version haute
- Structure en polypropylène pour une résistance chimique. Le résultat : SANS ROUILLE
- Contrôleur à microprocesseur UVTect™
- Flux d’air laminaire vertical de classe ISO 5
- Minuteur de laboratoire
- Éclairage fluorescent intégré
- Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
- Livrée entièrement assemblée
- Testé conformément aux normes UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1
- Le filtre et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques
- Testée ISO 5
- Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
Specifications
Specifications
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1 |
| Hauteur (impériale) | 32 in |
| Hauteur (impériale) intérieure | 18 in |
| Hauteur (métrique) | 81 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 46 cm |
| Comprend | Contrôleur à microprocesseur UVTect™ |
| Largeur (impériale) | 48 in |
| Largeur (métrique) | 1220 mm |