Learn More
Syngene™ Boîtier de microscope AirClean™ avec contrôleur à microprocesseur UVTect™
Code produit 17735904 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
17735904 32 in 1 pièce
17705914 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17735904 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYNAC632TLFUVCMIC220E
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le boîtier de microscope à flux descendant AirClean™ offre un environnement de travail propre et une lumière UV pour l’irradiation entre les processus. Le contrôleur à microprocesseur UVTect™ active toutes les fonctions du boîtier en une seule touche. Cette configuration ne permet pas de protéger l’opérateur.
Propriétés standard
  • Aucun conduit nécessaire
  • Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
  • Protège l’équipement tout en assurant un accès total à l’opérateur
  • UVTect™ Contrôleur à microprocesseur
  • ISO 5 flux d'air laminaire vertical
  • Lampes à UV et fluorescentes
  • Conception en plastique transparent - aucun joint ou espace vide au niveau de la structure
  • Minuteur de laboratoire
  • Filtration HEPA pour la capture de particules jusqu’à 0,3 micron
Caractéristiques de sécurité uniques
  • Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
  • La conception en polycarbonate et en polypropylène permet de réfléchir l’énergie UV
  • Testé conformément aux normes UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1
  • Le ventilateur sans balai et sans étincelles est équipé d’un post-filtre
  • Le filtre et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques
  • Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
Spécification
Type de produit Boîtier de microscope
Comprend Contrôleur à microprocesseur UVTect™
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 813 mm