Learn More
Syngene™ Châssis de microscope pour protéger l’opérateur Airclean™
Code produit 16542972 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
16542972 48 in 1 pièce
16522972 32 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16542972 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN48OPASE
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîtier de protection pour l’opérateur équipé d’un contrôleur de sécurité automatique AirSafe™
  • Les boîtiers de microscope sans conduit offrent un environnement de travail ISO 5 pour la préparation des échantillons
  • Le boîtier de microscope à flux descendant offre un environnement propre avec une lumière UV pour l’irradiation entre les process
  • Le contrôleur de microprocesseur UVTect™ active toutes les fonctions du boîtier en une seule touche
  • Chaque boîtier est conçu pour fonctionner avec une large gamme de microscopes
  • Le port d’accès permet d’accéder facilement à la pièce oculaire et à la plateforme de visualisation
  • La configuration ne permet pas de protéger l’opérateur
Spécification
Type de produit Flux laminaire
Profondeur (métrique) 61 cm
Hauteur (métrique) 106,68 cm
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,92 cm