Learn More
Syngene™ Hotte de microscope pour protéger les process Airclean™
GREENER_CHOICE
Code produit 16532972 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
16532972 32 in 1 pièce
16552972 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16532972 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN32PPUVCE
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protection des process avec microprocesseur et châssis de microscope UVTect™
  • Station de travail à flux laminaire vertical AirClean™ Systems série AC600
  • Le flux d’air laminaire est décrit comme le flux d’air parallèle fluide et lisse dans une direction cohérente
  • Idéal pour les applications qui ne sont pas dangereuses pour l’opérateur mais qui nécessitent un espace de travail propre
  • Une conception compacte et légère offre plusieurs zones propres au sein d’un laboratoire
  • La filtration en deux étapes fournit de l’air de flux laminaire de classe 100 propre pour protéger les process
  • L’air de la pièce traverse d’abord un préfiltre de charge électrostatique, puis un filtre HEPA qui produit de l’air pur ISO 5
  • Certification indépendante pour répondre ou dépasser les normes de hottes applicables
Spécification
Type de produit Flux laminaire
Profondeur (métrique) 61 cm
Hauteur (métrique) 76,2 cm
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 81,28 cm