Learn More
Syngene™ Hotte AirClean™ Systems avec contrôleur UVTect™
GREENER_CHOICE
Code produit 17725904 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
17725904 32 in 1 pièce
17795904 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17725904 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYNAC632TDBC220E
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La hotte AirClean™ Systems offre un environnement sans circulation pour l’amplification et la manipulation de l’ADN et de l’ARN. Chaque hotte est livrée avec un contrôleur à microprocesseur UVTect™ et une source de lumière ultraviolette de 254 nm pour l’irradiation entre les amplifications.
Les hottes AirClean™ Systems offrent un environnement sans circulation pour l’amplification et la manipulation de l’ADN et de l’ARN. Chaque hotte est livrée avec un contrôleur à microprocesseur UVTect™ et une source de lumière ultraviolette de 254 nm pour l’irradiation entre les amplifications. Un commutateur de verrouillage de sécurité désactive la lumière UV lorsque le châssis est relevé, évitant ainsi l’exposition de l’opérateur. La conception sans soudure et les matériaux de construction réfléchissants les UV garantissent qu’aucune énergie UV nocive ne s’échappe de l’enceinte.
Caractéristiques standard
  • La conception en polycarbonate et en polypropylène permet de réfléchir l’énergie UV
  • Livrée entièrement assemblée
  • Châssis en polycarbonate superposés pour éviter toute exposition aux rayons UV
  • L’interrupteur de sécurité du châssis éteint automatiquement la lumière UV lorsque le châssis est relevé
  • Les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques dans ces zones sensibles
  • Caractéristiques de sécurité uniques
  • Aucun conduit nécessaire
  • Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
  • Contrôleur à microprocesseur UVTect™
  • Lampes à UV et fluorescentes
  • Conception en plastique transparent : aucun joint ou espace vide au niveau de la structure
  • Étagère UV avec support de pipette intégré
  • Minuteur de laboratoire
  • Minuteur numérique pour lumière UV de 0,01 seconde à 59 minutes
  • Orifice d’accès pour cordons électriques
Spécification
Type de produit Hotte
À utiliser avec (équipement) Unités UV en polycarbonate standard ou hautes
Comprend Contrôleur à microprocesseur UVTect™, source de lumière ultraviolette de 254 nm
Modèle Version haute
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 81 cm