Learn More
Dostmann Electronic™ Affichage CO2 AirControl Observer
Code produit 13536600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 3 000 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
13536600 0 à 3 000 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13536600 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 50200110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.63€
    339.00€ / 1 pièces
    Économisez 281.63€
    45% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour la surveillance des niveaux de CO2 et des températures ambiantes dans les zones publiques
Contrôleur de CO2 à montage mural, idéal pour la surveillance des niveaux de CO2 et des températures ambiantes dans le zones publiques telles que les laboratoires, les écoles, les universités, les bureaux, les usines et les espaces publics. À montage mural.
  • Plage de températures de 0°C /+40°C, ±1°C
  • Humidité relative 20 à 90 %,±5 %
  • Plage de CO2 0 à 3000 ppm
  • Précision de CO2 ±75 ppm, ou 5 %±7 % >2000 ppm
  • Dimensions 297 mm x 50 mm x 210 mm
  • Masse 2, 4 kg
Spécification
Précision ±50 ppm
Hauteur (métrique) 50 mm
Plages de mesure 0 à 3 000 ppm
Poids (métrique) 2,4 Kg
Largeur (métrique) 210 mm