Learn More
Christeyns™ Distributeur à poussoir sans air
Code produit 17819864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17819864 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17819864 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 460310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90€
    19.77€ / 1 pièces
    Économisez 2.13€
    9% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
À utiliser avec un flacon airless.
  • Distribuez facilement le contenu de votre flacon Airless grâce à ce distributeur à poussoir.
Spécification
Type de produit Dispensador de alcohol en gel
Couleur Chrome
Capacité Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Matériau Acier inoxydable
Mounting Autoportant ou mural
No. of Compartments 1
Product Style Charge avant avec ouverture
Capacité (métrique) 1 000 ml