Learn More
Christeyns™ Distributeur mural sans air avec coude
Code produit 17849864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17849864 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17849864 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    30.37€ / 1 pièces
    Économisez 6.53€
    17% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
À utiliser avec un flacon airless, sans contact manuel.
  • Rangez facilement votre bouteille Airless grâce à ce support mural
Spécification
Type de produit Dispensador de alcohol en gel
Couleur Chrome
Capacité Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Matériau Acier inoxydable
Mounting Autoportant ou mural
No. of Compartments 1
Product Style Tapa abatible con bandeja de acceso frontal
Capacité (métrique) 1 000 ml