Learn More
Hamilton AirShield
Code produit 31257782
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microlab Instrument 600
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31257782 Microlab Instrument 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257782 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 6856201
Expédition estimée: 09-12-2026
AirShield Accessoire conçu pour être intégré à des systèmes de laboratoire compatibles. Assure le contrôle du fonctionnement et la protection pendant l’utilisation.
  • Airshield est un accessoire optionnel pour Microlab 600 instruments
  • Crée un flux d’air à pression positive à l’intérieur de la pompe
  • Dirige l’air au-dessus des composants critiques et hors du système
  • Aide à protéger les composants internes contre la contamination environnementale
Spécification
Type de produit AirShield
À utiliser avec (équipement) Microlab Instrument 600