Learn More
Hamilton AirShield Tubulures
Code produit 31257789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
9.8 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale)
31257789 9.8 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257789 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 9493901
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
AirShield Tubes conçus pour être utilisés avec des systèmes compatibles. Favorise une circulation d’air efficace et un fonctionnement fiable dans les laboratoires.
  • Conçu pour des environnements de laboratoire exigeants nécessitant une protection renforcée
  • Le tuba est directement connecté à la AirShield pour fournir de l’air extérieur pur
  • Apporte de l’air pur depuis l’extérieur immédiat de l’espace de travail
  • Crée un flux d’air protecteur autour des composants critiques de l’instrument
  • Aide à réduire l’exposition aux contaminants et à améliorer la fiabilité du système
Spécification
Type de produit AirShield Kit de tubulures
Longueur (impériale) 9.8 ft.