Learn More
Gilac™ Boîte hermétique avec couvercle blanc
Code produit 17918511
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,6 l
1,2 l
2,5 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17918511 1,2 l 1 pièce
17958901 0,6 l 1 pièce
17958831 2,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17918511 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G602112
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La boîte hermétique avec couvercle blanc est idéale comme boîte de livraison et pour le service de retrait en magasin.
  • Conteneur hermétique, par lot de 12, idéal comme boîte de livraison et pour le service de retrait en magasin.
  • Préserve les saveurs et empêche les odeurs de pénétrer.
  • Boîte transparente : le contenu est visible et identifiable.
  • Couvercle souple et étanche.
  • Conteneur transparent en PP. Couvercle en PEBD
  • Disponible en 3 tailles, empilables.
  • Personnalisation possible sur demande pour une commande minimale de 500 unités.
Spécification
Capacité (impériale) 0,4 gal
Capacité (métrique) 1,2 l
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Blanc
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîtier hermétique
Quantité 12 Pk.
Dimensions (L x l x H) 215 x 110 x 75 mm
Longueur (métrique) 215 mm
Longueur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 110 mm
Largeur (impériale) 4,3 in
Hauteur (métrique) 75 mm
Hauteur (impériale) 3 in