Learn More
Boîte étanche Azlon™
Code produit 12035572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
3 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12035572 500 ml -
12084578 3 500 ml 1 pièce
12045572 1 000 ml 1 pièce
12059632 1 500 ml 1 pièce
12069632 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12035572 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWY030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.85€
    8.86€ / 1 pièces
    Économisez 4.99€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-02-2027
Stockez une grande variété de substances dans cette boîte en plastique polyvalente. La boîte hermétique Azlon™ est légère et incassable dans des conditions normales d’utilisation.
  • Fabriqués en HDPE robuste
  • Les couvercles clipsés hermétiques créent un joint étanche à l’air
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations de l’UE
  • Convient au
Specifications
Type de produit Boîtier hermétique
Matériau PE-HD
Comprend Couvercle à clipser
À utiliser avec (équipement) Pour stockage général et réfrigéré jusqu’à –50°C
Dimensions (L x l x H) 100 x 100 x 65 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 65 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 100 mm