Learn More
Notrax Airug™ Construction de vinyle microcellulaire avec motif strié, gris
Description
- Le motif strié améliore la traction
- Confort de travail Basic grâce à une plate-forme de travail de 94 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base
- Les quatre côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 59 in |
| Longueur (métrique) | 150 cm |
| Matériau | Vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |