Learn More
AKBA, MedChemExpress
Code produit 16469168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469168 10 mg
16461578 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469168 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0892
MedChemExpress AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau AKBA
CAS 67416-61-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H48O5
Quantité 10 mg
Synonyme Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 5.2 mg/mL (10.14 mM)
SMILES C[C@@]([C@@](C1=C2)(CC[C@@](C)(CC[C@H]3C)[C@@]1([H])[C@H]3C)C)(CC[C@@]4([H])[C@@]5(C)C(O)=O)[C@@](C2=O)([H])[C@]4(CC[C@H]5OC(C)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 512.72
Poids de la formule 512.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death